Learn More
Méthyle5-(chlorosulfonyl)-4-méthyl-2-thiophénecarboxylate, 97 %, Thermo Scientific™
GREENER_CHOICE
Code produit 10304202
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10304202 1 g Flacon en verre ambré 1g
10252792 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10682675 5 g Flacon en verre ambré -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10304202 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO00640DA
 Article restreint
Expédition estimée: 22-07-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 423768-46-1
Formule moléculaire C7H7ClO4S2
Poids moléculaire (g/mol) 254.699
Numéro MDL MFCD03407367
Clé InChI YWBXGHFHMHUSKH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 5-chlorosulfonyl-4-methylthiophene-2-carboxylate, methyl 5-chlorosulfonyl-4-methyl-2-thiophenecarboxylate, 2-thiophenecarboxylicacid, 5-chlorosulfonyl-4-methyl-, methyl ester
CID PubChem 2779815
Nom IUPAC 5-chlorosulfonyle-4-méthylthiophène-2-carboxylate de méthyl
SMILES CC1=C(SC(=C1)C(=O)OC)S(=O)(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 5-(chlorosulfonyl)-4-methyl-2-thiophenecarboxylate
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 254.71
Pourcentage de pureté 97%