Learn More
Notrax Tapis logo absorbant avec impression personnalisée Logo Imperial™
Code produit 17772018
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
240 x 120 cm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
17772018 240 x 120 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17772018 Fournisseur Notrax Code fournisseur 199S0048WH
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    328.77€
    267.49€ / 1 pièces
    Économisez 61.28€
    18% de réduction
Expédition estimée: 23-11-2026
Logo Imperial™ peut être entièrement personnalisé grâce™ à la technologie d’impression de pointe BrilliantStep permettant des effets tridimensionnels, des lignes fines et un ombrage couleur, pour chaque tapis d’avoir son image véritablement individuelle.
  • Le tapis professionnel Logo Imperial™ de grande qualité avec tuftage frisé ouvert à haute densité donne aux couleurs une profondeur réelle ; sa surface lisse garantit une grande capacité d’absorption de l’eau et d’élimination de la poussière, ce qui en fait une solution très efficace
  • La semelle en vinyle durable avec une finition lisse s’adapte à n’importe quelle surface
  • Logo Imperial™ peut être entièrement personnalisé grâce à la technologie d’impression de pointe BrilliantStep™ qui permet à chaque tapis d’avoir son image véritablement individuelle en 3D, des lignes fines et des ombres de couleurs.
Spécification
Dimensions (L x l) 240 x 120 cm
Couleur Logo
Longueur (impériale) 94 in
Longueur (métrique) 240 cm
Matériau Fils en polyamide 6.0
Type Tapis industriel et commercial
Largeur (métrique) 120 cm