Learn More
Notrax Tapis avec logo imprimé absorbant Logo Standard™ abordable
Code produit 17722018
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
90 x 60 cm
120 x 90 cm
150 x 90 cm
300 x 90 cm
180 x 120 cm
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) unitSize
17722018 90 x 60 cm 1 pièce
17732018 120 x 90 cm 1 pièce
17742018 150 x 90 cm 1 pièce
17752018 180 x 120 cm 1 pièce
17762018 300 x 90 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 17722018 Fournisseur Notrax Code fournisseur 193S0023WH
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    53.55€
    46.20€ / 1 pièces
    Économisez 7.35€
    13% de réduction
Expédition estimée: 12-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Logo Standard™ peut être entièrement personnalisé grâce à la technologie d’impression de pointe BrilliantStep™ qui permet à chaque tapis d’avoir son image véritablement individuelle en 3D, des lignes fines et des ombres de couleurs.
  • Logo Standard™ est la solution de tapis promotionnelle idéale pour les applications légères
  • Grâce à l’impression couleur BrilliantStep™ avec des combinaisons de couleurs presque infinies, la surface lisse en velours permet une impression fine et une réelle présentation en couleur
  • La semelle en vinyle durable avec une finition lisse s’adapte à n’importe quelle surface
  • Logo Standard™ peut être entièrement personnalisé grâce à la technologie d’impression de pointe BrilliantStep™ qui permet à chaque tapis d’avoir son image véritablement individuelle en 3D, des lignes fines et des ombres de couleurs
Spécification
Dimensions (L x l) 90 x 60 cm
Modèle Frisage
Couleur Logo
Longueur (impériale) 35 in
Longueur (métrique) 90 cm
Matériau Fils à forte torsion en polyamide 6.6
Type Tapis industriel et commercial
Largeur (métrique) 60 cm