Learn More
Notrax Tapis logo avec impression personnalisée Logo Washable™
Code produit 17762488
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
85 x 60 cm
115 x 85 cm
150 x 85 cm
180 x 115 cm
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) unitSize
17762488 85 x 60 cm 1 pièce
17772488 115 x 85 cm 1 pièce
17782488 150 x 85 cm 1 pièce
17792488 180 x 115 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 17762488 Fournisseur Notrax Code fournisseur 190S0023WH
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    112.35€
    97.00€ / 1 pièces
    Économisez 15.35€
    13% de réduction
Expédition estimée: 12-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Logo Washable™ peut être entièrement personnalisé grâce à la technologie d’impression de pointe BrilliantStep™ qui permet à chaque tapis d’avoir son image véritablement individuelle en 3D, des lignes fines et des ombres de couleurs. La semelle en caoutchouc nitrile est lavable à 50°C.
  • Tapis d’entrée avec logo fonctionnel et lavable qui peut être entièrement personnalisé à l’aide de l’impression couleur BrilliantStep™ avec des combinaisons de couleurs presque infinies
  • Le design tufté ouvert bouclé donne une vraie profondeur de couleur et une surface sans marques pour une durabilité accrue tout en cachant les salissures et les traces de pieds
  • La semelle en caoutchouc, parsemée de picots pour minimiser les mouvements sur toutes les surfaces et faciliter le séchage en surélevant le tapis, est lavable en machine jusqu’à 50°C
  • Logo Washable™ peut être entièrement personnalisé grâce à la technologie d’impression de pointe BrilliantStep™ qui permet à chaque tapis d’avoir son image véritablement individuelle en 3D, des lignes fines et des ombres de couleurs
Spécification
Dimensions (L x l) 85 x 60 cm
Modèle Frisage
Couleur Blanc
Longueur (impériale) 2,8 pi
Longueur (métrique) 85 cm
Matériau Fils à forte torsion en polyamide 6.6
Type Tapis industriel et commercial
Largeur (métrique) 60 cm