Learn More
Notrax Tapis logo avec impression personnalisée Logo Washable™
Code produit 17792488
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
85 x 60 cm
115 x 85 cm
150 x 85 cm
180 x 115 cm
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
17792488 180 x 115 cm 1 pièce
17762488 85 x 60 cm 1 pièce
17772488 115 x 85 cm 1 pièce
17782488 150 x 85 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 17792488 Fournisseur Notrax Code fournisseur 190S0046WH
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    485.32€
    393.72€ / 1 pièces
    Économisez 91.60€
    18% de réduction
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Logo Washable™ peut être entièrement personnalisé grâce à la technologie d’impression de pointe BrilliantStep™ qui permet à chaque tapis d’avoir son image véritablement individuelle en 3D, des lignes fines et des ombres de couleurs. La semelle en caoutchouc nitrile est lavable à 50°C.
  • Tapis d’entrée avec logo fonctionnel et lavable qui peut être entièrement personnalisé à l’aide de l’impression couleur BrilliantStep™ avec des combinaisons de couleurs presque infinies
  • Le design tufté ouvert bouclé donne une vraie profondeur de couleur et une surface sans marques pour une durabilité accrue tout en cachant les salissures et les traces de pieds
  • La semelle en caoutchouc, parsemée de picots pour minimiser les mouvements sur toutes les surfaces et faciliter le séchage en surélevant le tapis, est lavable en machine jusqu’à 50°C
  • Logo Washable™ peut être entièrement personnalisé grâce à la technologie d’impression de pointe BrilliantStep™ qui permet à chaque tapis d’avoir son image véritablement individuelle en 3D, des lignes fines et des ombres de couleurs
Especificaciones
Dimensions (L x l) 180 x 115 cm
Modèle Frisage
Couleur Blanc
Longueur (impériale) 71 in
Longueur (métrique) 180 cm
Matériau Fils à forte torsion en polyamide 6.6
Type Tapis industriel et commercial
Largeur (métrique) 115 cm
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.