Learn More
Lomefloxacin hydrochloride, MedChemExpress
Code produit 16468316
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16468316 100 mg
16412146 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16468316 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB0455
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
MedChemExpress Lomefloxacin (SC47111A) hydrochloride is a broad-spectrum quinolone antibiotic, with antimicrobial activity. Lomefloxacin hydrochloride is used for the research of respiratory tract infections, genitourinary infections, gastrointestinal infections, ENT infections, etc..
Lomefloxacin (SC47111A) hydrochloride is a broad-spectrum quinolone antibiotic, with antimicrobial activity. Lomefloxacin hydrochloride is used for the research of respiratory tract infections, genitourinary infections, gastrointestinal infections, ENT infections, etc..
Spécification
Nom chimique ou matériau Lomefloxacin hydrochloride
Forme physique Solid
CAS 98079-52-8
Couleur Blanc
Quantité 100 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C17H20ClF2N3O3
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Synonyme SC47111A hydrochloride
Informations sur la solubilité H2O : 10 mg/mL (25.79 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES CCN(C=C(C(O)=O)C1=O)C(C1=CC(F)=C2N(CCN3)CC3C)=C2F.Cl
Poids moléculaire (g/mol) 387.81
Poids de la formule 387.81
Pourcentage de pureté 99.93%
Qualité Research