Learn More
Lomeguatrib, MedChemExpress
Code produit 16485798
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16485798 10 mg
16411957 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16485798 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY13668
MedChemExpress Lomeguatrib is a O6-methylguanine-DNA methyltransferase (MGMT) inhibitor, with IC50s of 9 nM in cell-free assay and ∼6 nM in MCF-7 cells.
Lomeguatrib is a O6-methylguanine-DNA methyltransferase (MGMT) inhibitor, with IC50s of 9 nM in cell-free assay and ∼6 nM in MCF-7 cells.
Spécification
Nom chimique ou matériau Lomeguatrib
Forme physique Solid
CAS 192441-08-0
Couleur Jaune clair
Quantité 10 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C10H8BrN5OS
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Synonyme PaTrin-2
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 56 mg/mL (171.69 mM)
SMILES NC1=NC(OCC2=CC(Br)=CS2)=C3N=CNC3=N1
Poids moléculaire (g/mol) 326.17
Poids de la formule 326.17
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research