Learn More
Lomerizine dihydrochloride, MedChemExpress
Code produit 16444477
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16444477 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16444477 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB0768A
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
MedChemExpress Lomerizine dihydrochloride is an antagonist of L- and T-type voltagegated calcium channels.
Lomerizine dihydrochloride is an antagonist of L- and T-type voltagegated calcium channels.
Spécification
Nom chimique ou matériau Lomerizine dihydrochloride
CAS 101477-54-7
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C27H32Cl2F2N2O3
Quantité 50 mg
Synonyme KB-2796
Informations sur la solubilité DMSO : 125 mg/mL (230.86 mM; Need ultrasonic)
SMILES COC1=CC=C(CN2CCN(C(C3=CC=C(F)C=C3)C4=CC=C(F)C=C4)CC2)C(OC)=C1OC.[H]Cl.[H]Cl
Poids moléculaire (g/mol) 541.46
Poids de la formule 541.46
Pourcentage de pureté 99.82%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neurodegeneration