Learn More
Lomérizine Dihydrochlorure, TRC
Code produit 30137753
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
250 mg
500 mg
Conditionnement:
10mg
250mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30137753 250 mg 250mg
30133933 500 mg 500mg
30005598 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30137753 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCL469430250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 12-11-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 101477-54-7
Formule moléculaire C27 H30 F2 N2 O3 . 2 Cl H
Poids moléculaire (g/mol) 541.46
Synonyme Piperazine, 1-[bis(4-fluorophenyl)methyl]-4-[(2,3,4-trimethoxyphenyl)methyl]-, hydrochloride (1:2) (ACI), Piperazine, 1-[bis(4-fluorophenyl)methyl]-4-[(2,3,4-trimethoxyphenyl)methyl]-, dihydrochloride (9CI), KB 2796, Lomerizine dihydrochloride, Lomerizine hydrochloride, 1-[Bis(4-fluorophenyl)methyl]-4-[(2,3,4-trimethoxyphenyl)methyl]piperazine hydrochloride (1:2)
Nom IUPAC 1-[bis(4-fluorophényl)méthyl]-4-[(2,3,4-triméthoxyphényl)méthyl]pipérazine ; Dihydrochlorure
SMILES Cl.Cl.COc1ccc(CN2CCN(CC2)C(c3ccc(F)cc3)c4ccc(F)cc4)c(OC)c1OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Lomerizine, Dihydrochloride
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C27H30F2N2O3.2ClH/c1-32-24-13-8-21(26(33-2)27(24)34-3)18-30-14-16-31(17-15-30)25(19-4-9-22(28)10-5-19)20-6-11-23(29)12-7-20;;/h4-13,25H,14-18H2,1-3H3;2*1H
Poids de la formule 540.1758