Learn More
Lomibuvir, MedChemExpress
Description
Lomibuvir (VX-222), a selective, non-nucleoside polymerase inhibitor, targets thumb pocket 2 of the HCV NS5B polymerase (RdRp) with a Kd of 17 nM. Lomibuvir inhibits the 1b/Con1 HCV subgenomic replicon with an EC50 of 5.2 nM. Lomibuvir preferentially inhibits elongative RNA synthesis rather than de novo-initiated RNA synthesis.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Lomibuvir |
| CAS | 1026785-55-6 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C25H35NO4S |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | VX-222 |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 100 mg/mL (224.41 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(C1=C(N([C@@H]2CC[C@@H](O)CC2)C([C@H]3CC[C@H](C)CC3)=O)C=C(C#CC(C)(C)C)S1)O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 445.61 |
| Afficher plus |