Learn More
Lomifylline, TRC
Code produit 30479790
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
500 mg
Conditionnement:
500mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30479790 500 mg 500mg
30469346 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30479790 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCL470200500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10226-54-7
Formule moléculaire C13 H18 N4 O3
Poids moléculaire (g/mol) 278.31
Synonyme 3,7-Dihydro-1,3-dimethyl-7-(5-oxohexyl)-1H-purine-2,6-dione, 7-(5-Oxohexyl)theophylline, 1,3-Dimethyl-7-(5-oxohexyl)xanthine, 7-(5-Oxohexyl)-1,3-dimethylxanthine, Cervilane
Nom IUPAC 1,3-diméthyl-7-(5-oxohexyl)purine-2,6-dione
SMILES CN1C(=O)N(C)c2ncn(CCCCC(=O)C)c2C1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Lomifylline
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C13H18N4O3/c1-9(18)6-4-5-7-17-8-14-11-10(17)12(19)16(3)13(20)15(11)2/h8H,4-7H2,1-3H3
Poids de la formule 278.1379