Learn More
Lomitapide, MedChemExpress
Code produit 16446128
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16446128 10 mg
16422267 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16446128 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY14667
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
MedChemExpress Lomitapide (AEGR-733; BMS-201038) is a potent inhibitor of microsomal triglyceride-transfer protein (MTP) with an IC50 of 8 nM in vitro.
Lomitapide (AEGR-733
Spécification
Nom chimique ou matériau Lomitapide
CAS 182431-12-5
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C39H37F6N3O2
Quantité 10 mg
Synonyme AEGR-733 BMS-201038
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (144.15 mM)
SMILES O=C(C1(CCCCN2CCC(NC(C3=CC=CC=C3C4=CC=C(C(F)(F)F)C=C4)=O)CC2)C5=C(C6=C1C=CC=C6)C=CC=C5)NCC(F)(F)F
Poids moléculaire (g/mol) 693.72
Poids de la formule 693.72
Pourcentage de pureté 99.44%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation