Learn More
Lomitapide, TRC
Code produit 18063420
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
Conditionnement:
10mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18063420 5 mg 5mg
18023510 10 mg 10mg
18032020 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 18063420 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCL4694355MG
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 182431-12-5
Formule moléculaire C39 H37 F6 N3 O2
Poids moléculaire (g/mol) 693.7204
Synonyme 9H-Fluorene-9-carboxamide, N-(2,2,2-trifluoroethyl)-9-[4-[4-[[[4'-(trifluoromethyl)[1,1'-biphenyl]-2-yl]carbonyl]amino]-1-piperidinyl]butyl]-, N-(2,2,2-Trifluoroethyl)-9-[4-[4-[[[4'-(trifluoromethyl)[1,1'-biphenyl]-2-yl]carbonyl]amino]-1-piperidinyl]butyl]-9H-fluorene-9-carboxamide, AEGR 733, BMS 201038, BMS 201038-01, BMS 201238
Nom IUPAC N-(2,2,2-trifluoroéthyle)-9-[4-[4-[[2-[4-(trifluorométhyl)phényl]benzoyle]amino]pipéridine-1-yl]butyl]fluorène-9-carboxamide
SMILES FC(F)(F)CNC(=O)C1(CCCCN2CCC(CC2)NC(=O)c3ccccc3c4ccc(cc4)C(F)(F)F)c5ccccc5c6ccccc16
Spécification
Nom chimique ou matériau Lomitapide
Quantité 5 mg
Formule InChI InChI=1S/C39H37F6N3O2/c40-38(41,42)25-46-36(50)37(33-13-5-3-10-30(33)31-11-4-6-14-34(31)37)21-7-8-22-48-23-19-28(20-24-48)47-35(49)32-12-2-1-9-29(32)26-15-17-27(18-16-26)39(43,44)45/h1-6,9-18,28H,7-8,19-25H2,(H,46,50)(H,47,49)
Poids de la formule 693.279