Learn More
Lonafarnib, 98%, BLD Pharm™
Code produit 30801486
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
250 mg
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30801486 100 mg
30796649 1 mg
30798853 5 mg
30797929 50 mg
30790626 25 mg
30796088 10 mg
30797777 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 30801486 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD136650100mg
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Specifications
Nom chimique ou matériau Lonafarnib
CAS 193275-84-2
Formule moléculaire C27H31Br2ClN4O2
Numéro MDL MFCD06795138
Quantité 100 mg
SMILES O=C(N1CCC(CC(N2CCC([C@@H]3C4=C(Br)C=C(Cl)C=C4CCC5=CC(Br)=CN=C53)CC2)=O)CC1)N
Poids moléculaire (g/mol) 638.82
Pourcentage de pureté 98%