Learn More
Lonafarnib, MedChemExpress
Description
Lonafarnib (Sch66336) is a potent and orally active farnesyl transferase (FTase) inhibitor. Lonafarnib inhibits the activities of H-ras, K-ras and N-ras with IC50 values of 1.9 nM, 5.2 nM and 2.8 nM, respectively. Lonafarnib also has anti-hepatitis delta virus (HDV) activities.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Lonafarnib |
| CAS | 193275-84-2 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C27H31Br2ClN4O2 |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | Sch66336 |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 50 mg/mL (78.27 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(N1CCC(CC(N2CCC([C@@H]3C4=C(Br)C=C(Cl)C=C4CCC5=CC(Br)=CN=C53)CC2)=O)CC1)N |
| Poids moléculaire (g/mol) | 638.82 |
| Afficher plus |