Learn More
Lonafarnib, TRC
Code produit 30482733
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30482733 10 mg 10mg
30464946 25 mg 25mg
30470111 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30482733 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCL46944510MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 193275-84-2
Formule moléculaire C27 H31 Br2 Cl N4 O2
Poids moléculaire (g/mol) 638.82
Synonyme 1-Piperidinecarboxamide, 4-[2-[4-[(11R)-3,10-dibromo-8-chloro-6,11-dihydro-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-yl]-1-piperidinyl]-2-oxoethyl]-, 4-[2-[4-[(11R)-3,10-Dibromo-8-chloro-6,11-dihydro-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-yl]-1-piperidinyl]-2-oxoethyl]-1-piperidinecarboxamide, Lonafarnib, Sarasar, Sch 66336, Zokinvy
Nom IUPAC 4-[2-[4-[(11R)-3,10-dibromo-8-chloro-6,11-dihydro-5H-benzo[1,2]cyclohepta[2,4-b]pyridine-11-yl]pipéridin-1-yl]-2-oxoétyl]pipéridine-1-carboxamide
SMILES NC(=O)N1CCC(CC(=O)N2CCC(CC2)[C@H]3c4ncc(Br)cc4CCc5cc(Cl)cc(Br)c35)CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Lonafarnib
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C27H31Br2ClN4O2/c28-20-12-19-2-1-18-13-21(30)14-22(29)24(18)25(26(19)32-15-20)17-5-9-33(10-6-17)23(35)11-16-3-7-34(8-4-16)27(31)36/h12-17,25H,1-11H2,(H2,31,36)/t25-/m1/s1
Poids de la formule 636.0502