Learn More
Chemsplash Gants jetables en nitrile Long n'Strong PF, modèle 4009
Description
- Bouts des doigts texturés
- Longueur 29 cm avec revers de protection.
- Approuvé pour le contact alimentaire
- De qualité médicale
- Ambidextres
- Sans latex et sans PFAS
- Homologué CE et UKCA
- Épaisseur : 6,2 mil, Poids : 7,0 g
- AQL : 1,5
- Zones de travail agréées et industrie pharmaceutique.
- Sans latex, sans PFAS et conforme aux réglementations CE et UKCA.
- Offre une protection supérieure tout en préservant la dextérité.
- Ne contient aucune substance nocive telle que les PFAS, les produits RoHS, les POP, les produits TSCA, REACH ou toute substance conflictuelle.
Spécification
Spécification
| Accelerator Free | Non |
| Applications | Laboratoire |
| AQL | 1.5 |
| Couleur | Bleu |
| Jetable | Usage unique |
| Finition externe | Partiellement texturé |
| Finger Thickness (English) | 6,2 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.16 mm |
| Latex Free | Oui |
| Matériau | Nitrile |
| Show More |