Learn More
Gilac™ Panier de fermentation long
Code produit 17948701
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
0,5 kg
0,75 kg
1 kg
Dimensions (L x l x H):
23 x 14 x 9 cm
26 x 14 x 9 cm
29 x 13 x 9 cm
34 x 14 x 9 cm
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Dimensions (L x l x H) Conditionnement
17948701 0,5 kg 23 x 14 x 9 cm 1 pièce
17918961 0,75 kg 26 x 14 x 9 cm 1 pièce
17988611 0,75 kg 29 x 13 x 9 cm 1 pièce
17968611 1 kg 34 x 14 x 9 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 17948701 Fournisseur Gilac™ Code fournisseur G070110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    36.28€
    24.33€ / 1 pièces
    Économisez 11.95€
    32% de réduction
Expédition estimée: 26-11-2026
Le panier de fermentation long assure une bonne ventilation de la pâte ; il peut être empilé et emboîté en quinconce pour gagner de la place.
  • La structure alvéolaire assure une bonne ventilation de la pâte.
  • Peuvent être décalés, empilés et imbriqués pour gagner de la place.
  • Fourni avec des certificats de contact alimentaire pour une sécurité et une hygiène alimentaires optimales.
  • Facile à nettoyer et lavable en machine.
  • Légère et extrêmement résistante.
  • Large gamme de 10 références produits pour répondre à tous les besoins (capacité de 0,5 à 2 kg).
  • Doublure (G072010) disponible en option.
Spécification
Type de produit Panier d’épreuve
Matériau Polypropylène
Dimensions (L x l x H) 23 x 14 x 9 cm
Volume (impérial) 1.1 lb.
Volume (métrique) 0,5 kg