Learn More
Traceable™ Thermomètre de poche numérique à tige longue avec étalonnage
Code produit 15412761 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-50°C à 300°C
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de températures (métrique) Conditionnement
15412761 -50°C à 300°C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15412761 Fournisseur Traceable™ Code fournisseur 9446040
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Ces thermomètres sont parfaits pour les mesures de laboratoire, de terrain et de procédé.
  • Obtenez des relevés de température rapides avec une précision garantie
  • Comprend un certificat NIST Traceable
  • La tige longue en acier inoxydable est parfaite pour les mesures dans des récipients plus grands
  • Indicateur numéri
Spécification
Certifications/Conformité Certification de traçabilité NIST fournie, agréé en laboratoire d’étalonnage ISO/CEI 17025:2017(1750.01) par A2LA
Dimensions de l’écran 0,3 in
Comprend Batterie de 1,5 V
Longueur (impériale) de sonde 11,5 in
Type de sonde Acier inoxydable
Résolution 0,1° ; 1° au-dessus de 199,9° et en dessous de -19°
Type de produit Indicateur numérique
Description Thermomètre de poche numérique en forme de stylo
Température max. (métrique) 300°C
Plage de températures (métrique) -50°C à 300°C
Type de batterie 1,5 V
Précision ±1,0°C
Affichage LCD