Learn More
Lonza™ AccuGENE™ Solution d'EDTA 0,5 M
Code produit 11558015
Modifier l'affichage
Click to view available options
EDTA ; 100 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
11558015 EDTA ; 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11558015 Fournisseur Lonza™ Code fournisseur 51201
 Article restreint
Expédition estimée: 21-07-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
AccuGENE Les solutions tampons pour biologie moléculaire sont des solutions prêtes à l'emploi, idéales pour une large gamme d'applications en biologie moléculaire. Chaque réactif est préparé avec 18 mégohms d’eau, filtrée à l’aide d’un filtre de 0,2 micron et rempli dans des flacons stériles.
  • Fiable – Fabriqué selon des normes de contrôle qualité strictes afin de garantir une constance d'un lot à l'autre.
  • Haute qualité – Aucune activité DNase, RNase ou protéase détectable, sauf indication contraire.
  • Efficace – Les solutions prêtes à l’emploi éliminent le temps de préparation des expériences.
  • Des solutions flexibles et personnalisées sont disponibles pour répondre aux besoins individuels.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Réservé à la R&D/à un usage expérimental, large gamme d'applications/techniques de biologie moléculaire
pH 7 to 9
Quantité 100mL