Learn More
Lonza™ BioWhittaker™ CHO (Ovaire de hamster chinois) Milieux de culture sans sérum : ProCHO4
Code produit 11675140
Modifier l'affichage
Click to view available options
Avec additifs:
Aucun
Sans additif:
Sans rouge de phénol, Non 0,1% Pluronic F-68, Sans glutamine, Sans hypoxanthine, Sans thymidine
Conditionnement:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Avec additifs Sans additif Conditionnement
11675140 Aucun Sans rouge de phénol, Non 0,1% Pluronic F-68, Sans glutamine, Sans hypoxanthine, Sans thymidine 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11675140 Fournisseur Lonza™ Code fournisseur 04919Q
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    226.00€
    178.79€ / 1L
    Économisez 47.21€
    20% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 24-12-2026
Pour une expression optimisée des protéines dans CHO cellules
  • ProCHO-4 est conçu pour la transition simultanée des cellules adhérentes CHO Conversion des cellules en culture sans sérum et en suspension ; favorise des temps de doublement plus rapides
†Conserver comme indiqué sur l’étiquette.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Lignée cellulaire CHO
Forme Liquide
Avec additifs Aucun
Sans additif Sans rouge de phénol, Non 0,1% Pluronic F-68, Sans glutamine, Sans hypoxanthine, Sans thymidine
Quantité 1 L
Contenu et stockage 2° jusqu'à 8 °C