Learn More
Lonza™ BioWhittaker™ X-VIVO™ 10 milieux de culture hématopoïétiques sans sérum
Code produit 11675120
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 l
Conditionnement:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11675120 1 l 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11675120 Fournisseur Lonza™ Code fournisseur 04380Q
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    357.00€
    282.60€ / 1L
    Économisez 74.40€
    20% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Pour la recherche sur l’immunothérapie adoptive et la thérapie cellulaire
  • Ne contient pas de lymphokines nécessaires à l’activation des lymphocytes humains
  • Destiné aux procédures in vitro
  • Les enregistrements maîtres d’appareils (DMR) pour ces produits sont conservés dans un fichier maître FDA
  • Milieux chimiquement définis optimisés pour des types de cellules spécifiques
  • Destiné à la fabrication ou à une utilisation en laboratoire
  • Conçu pour favoriser la génération de cellules tueuses activées par les lymphokines (LAK) dans un environnement sans sérum
  • Limité par le gouvernement fédéral (USA ) loi relative à l'utilisation expérimentale
  • Ces produits sont destinés exclusivement à la recherche
  • Non approuvé pour un usage humain ou vétérinaire, pour une application chez l'homme ou l'animal, ou pour une utilisation dans des procédures cliniques ou in vitro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Milieux sans sérum de cellules souches (SFM)
Avec additifs Rouge de phénol
Quantité 1 l
Contenu et stockage 2° jusqu'à 8 °C