Learn More
Lonza™ Film GelBond™ PAG pour gels d’acrylamide
Code produit 11577765
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10/paquet
50/paquet
Longueur (impériale):
6,2 po
7 po
10,1 in
10,2 in
10,3 po
Largeur (impériale):
4,8 in
5,4 po
6,3 po
6,4 po
7,8 po
7,9 in
13,7 po
Conditionnement:
10 feuilles
50 feuilles
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Longueur (impériale) Largeur (impériale) Conditionnement
11577765 10/paquet 10,2 in 13,7 po 10 feuilles
11517765 50/paquet 7 po 6,3 po 50 feuilles
11507765 50/paquet 6,2 po 5,4 po 50 feuilles
11527765 50/paquet 10,1 in 4,8 in 50 feuilles
11537765 50/paquet 10,1 in 6,4 po 50 feuilles
11547765 50/paquet 10,3 po 7,8 po 50 feuilles
11557765 50/paquet 10,2 in 7,9 in 50 feuilles
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 11577765 Fournisseur Lonza™ Code fournisseur 54746
 Article restreint
Expédition estimée: 03-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le film en polyester transparent et flexible prend en charge les gels MDE™ ou de polyacrylamide par électrophorèse, fixation, coloration, décoloration et séchage
  • Se fixe de façon covalente aux monomères d’acrylamide pendant la réaction de polymérisation
  • Facilite la manipulation des gels
  • Aide les gels à conserver leurs dimensions d’origine pendant la coloration, la décoloration et le séch
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dimensions de gel 35 x 43 cm
Matériau Polyester
Quantité 10/paquet
Épaisseur (impériale) 0,007 in
Épaisseur (métrique) 0.02 cm
Longueur (impériale) 10,2 in
Longueur (métrique) 43 cm
Largeur (impériale) 13,7 po
Largeur (métrique) 430 mm
Type de produit Feuilles de protection pour gel