Learn More
Lonza™ Accessoires pour plaques IsoGel™ IEF
Code produit 11597985
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Accessoires d’électrophorèse conditionnés en vrac
Pack d’accessoires
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
11597985 Pack d’accessoires 1 pièce
11587985 Accessoires d’électrophorèse conditionnés en vrac 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11597985 Fournisseur Lonza™ Code fournisseur 56014
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    197.00€
    151.39€ / 1 pièces
    Économisez 45.61€
    23% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 03-11-2026
Accessoires pour plaques en IEF prémoulées.Papier de transfert et kit d’accessoires.
  • Le papier de transfert est destiné à être utilisé avec les plaques IEF d’agarose prémoulées
  • Le kit d’accessoires comprend des masques, des mèches de 100 mm et 125 mm et du papier de transfert
  • Le conditionnement en vrac d’accessoire
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de séparation Focalisation isoélectrique
Forme Séché
À utiliser avec (application) Focalisation isoélectrique, analyse et séparation des anticorps
Conditions de stockage 18° jusqu'à 26 °C
Type de produit Pack d’accessoires