Learn More
Lonza™ Plaques IsoGel™ IEF
Code produit 11507995
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de pH:
3 à 10
6 à 10,5
7 à 11
Conditionnement:
1 pièce
6 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de pH Conditionnement
11507995 3 à 10 6 pièces
11517995 6 à 10,5 6 pièces
12890125 7 à 11 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11507995 Fournisseur Lonza™ Code fournisseur 56015
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    942.00€
    726.67€ / 6 pièces
    Économisez 215.33€
    22% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Les plaques IEF d’agarose prémoulées fournissent une électrofocalisation rapide et reproductible des protéines jusqu’à 2 000 kDa
  • Spécialement conçu pour l’analyse des anticorps
  • Chaque gel est pris en charge sur le film GelBond™ pour une manipulation aisée et une stabilité dimensionnelle
  • La taille du gel est compatible avec la plupart des chambres IEF
  • 125 x 100mm
Électrofocalisation, analyse et séparation des anticorps
Informations sur la commande
Kits d’accessoires (nº de cat.BMA56014 et BMA56010) et papier de transfert (BMA56007) disponibles séparément.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Plage de pH 3 à 10
Type de séparation Focalisation isoélectrique
Forme Plein
À utiliser avec (application) Focalisation isoélectrique, analyse et séparation des anticorps
Conditions de stockage 2° jusqu'à 8 °C
Type de produit Plaque de gel