Learn More
Agarose SeaKem™ GTG™, Lonza™
Code produit 11540727
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
Conditionnement:
25g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11540727 25 g 25g
11550727 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11540727 Fournisseur Lonza Code fournisseur 50071
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Spécialement conçu pour l’électrophorèse préparative de l’ADN.L’agarose Lonza™ SeaKem™ GTG™ est une agarose de haute résistance au gel à température de gélification standard qui résout des fragments d’ADN supérieurs à 1 000 bp.
  • L’ADN récupéré à partir des gels d’agarose SeaKem™ GTG™ peut être digéré et ligaturé de façon fiable
  • Tests de performance intensivement éprouvés pour garantir une compatibilité totale avec les techniques de biologie moléculaire
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau SeaKem GTG Agarose
Quantité 25 g