Learn More
Agarose SeaPlaque™, Lonza™
Code produit 11587785
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
125 g
Conditionnement:
1 pièce
125g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11587785 25 g 1 pièce
11577785 125 g 125g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11587785 Fournisseur Lonza Code fournisseur 50101
  • Pour l’électrophorèse préparative de l’ADN et de l’ARN
  • Qualité biologie moléculaire
  • ≤0,10 EEO
  • Agarose à basse température de fusion (température de gélification de 26°–30°C)
  • Sans DNase / RNase
  • <
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau SeaPlaque™ Agarose
Quantité 25 g