Learn More
Lonza™ SYBR™ Coloration verte I du gel d'acide nucléique
Code produit 11590757
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 x 50 μl
2 x 500 μl
Conditionnement:
10 pièces
2 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11590757 10 x 50 μl 10 pièces
11580757 2 x 500 μl 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11590757 Fournisseur Lonza™ Code fournisseur 50513
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    966.00€
    765.60€ / 10 pièces
    Économisez 200.40€
    20% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Pour la détection de l'ADN double brin et des oligonucléotides dans les gels d'agarose et de polyacrylamide
  • Colorant fluorescent très sensible
  • Présente un excellent rapport signal/bruit sans fluorescence de fond.
  • Détecte des quantités aussi faibles que 60 pg d'ADN double brin ou –1 à 2 ng d'oligonucléotides par transillumination à 300 nm.
  • Offre des performances optimales lorsque les gels sont post-colorés
  • Idéal pour la détection de faibles quantités d'ADN dans des produits PCR à faible nombre de copies, les études d'apoptose et l'analyse d'hétéroduplex.
Produit sous licence Cambrex de Molecular Probes, Inc. Pour la recherche et le contrôle de la qualité uniquement.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Point d’ébullition 189°C
Couleur Vert
Concentration 10,000X
Forme Liquide
À utiliser avec (application) Détection de l'ADN double brin et des oligonucléotides dans les gels d'agarose et de polyacrylamide
Quantité 10 x 50 μl
Conditions de stockage −20°C
Type de produit Coloration d’ADN
Stain Type SYBR Vert I