Learn More
Lonza™ SYBR™ Coloration des gels d'acides nucléiques Green II
Description
•Colorant fluorescent ultrasensible ; présente un excellent rapport signal/bruit
•sans fluorescence de fond ; détecte des quantités aussi faibles que 40 à 80 ng
•d'acide nucléique simple brin dans des gels dénaturants et –2 à 4 ng dans des gels non dénaturants –par transillumination à 300 nm ; idéal pour la
•détection non isotopique des mutations de l'ADN par analyse de polymorphisme de conformation simple brin (SSCP).
Produit sous licence Cambrex de Molecular Probes, Inc. Pour la recherche et le contrôle de la qualité uniquement.
Spécification
Spécification
| Point d’ébullition | 189°C |
| Couleur | Vert |
| Concentration | 10,000X |
| Forme | Liquide |
| À utiliser avec (application) | Détection de l'ADN simple brin et de l'ARN dans les gels d'agarose et de polyacrylamide |
| Quantité | 10 x 50 μl |
| Conditions de stockage | −20°C |
| Type de produit | Coloration ARN |
| Stain Type | SYBR Green II |