Learn More
IKA™ Loopster Basic
Code produit 13497659 Tous les produits IKA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Vitesse de rotation:
0 à 20 tr/min
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Vitesse de rotation Conditionnement
13497659 0 à 20 tr/min 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13497659 Fournisseur IKA™ Code fournisseur 0004015000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1026.87€
    983.00€ / 1 pièces
    Économisez 43.87€
    4% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 26-11-2026
Informations sur la commande
Remarque : Disques accessoires en option, à commander séparément.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Vitesse de rotation 0 à 20 tr/min
Alimentation électrique 100/240 V, 24 VCC, 50/60 Hz, 1 A
Tension 100/240 V
Plage de températures (métrique) 4°C à 50°C
Ampérage 1 A
Certifications/Conformité IP 21 DIN EN 60529
Fréquence 50/60 Hz
Profondeur (métrique) 300 mm
Largeur (métrique) 300 mm
Modèle Loopster Basic
Plage d’humidité 80%