Description
- Convient aux procédés de séparation et de mélange d’échantillons liquides et en poudre dans les tubes Eppendorf et Greiner contenant jusqu’à 50 ml
- Les accessoires facilement amovibles permettent un nettoyage simple et rapide de l’unité en cas de déversement d’échantillons
- Angle rotatif réglable librement
- Minuteur : compte à rebours, réglable de 1 seconde à 99 h 59 min
- Compteur affichant la durée d’agitation
- Utilisable de 4° à 50°C dans des incubateurs
- Affichage des codes d’erreur
- Fonctionnement facile grâce au clavier à membrane
- Convient au fonctionnement en continu
- Plage de vitesse de 5 à 80 tr/min
Informations sur la commande
Remarque : Disques accessoires en option, à commander séparément.
Spécification
Spécification
| Angle d’oscillation | Réglable |
| Vitesse de rotation | 5 à 80 tr/min |
| Alimentation électrique | 100/240 V, 24 VCC, 50/60 Hz, 1 A |
| Tension | 100/240 V |
| Plage de températures (métrique) | 4°C à 50°C |
| Ampérage | 1 A |
| Certifications/Conformité | IP21 DIN EN60529 |
| Fréquence | 50/60 Hz |
| Profondeur (métrique) | 300 mm |
| Largeur (métrique) | 300 mm |
| Afficher plus |