Learn More
Thermo Scientific™ Septa en vrac I-Chem™ pour bouchons avec opercule 24-414
GREENER_CHOICE
Code produit 15369870
Modifier l'affichage
Click to view available options
Épaisseur (impériale):
0,060 po
0.125 in
Quantité:
144/carton
24/carton
2 000/carton
Conditionnement:
144 pièces
2000 pièces
24 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Épaisseur (impériale) Quantité unitSize
15369870 0.125 in 2 000/carton 2000 pièces
13407559 0.125 in 24/carton 24 pièces
16190581 0,060 po 144/carton 144 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15369870 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 2880022BP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1815.68€
    1575.00€ / 2000 pièces
    Économisez 240.68€
    13% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 28-07-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Sélectionnez ce septa de rechange pour flacons à septa VOA à bouchons avec opercule 24-414.
Les septa en vrac Thermo Scientific™ sont des septa de rechange pour les flacons d’analyse des composés organiques volatils (VOA, Volatile Organic Analysis) et flacons à septa Thermo Scientific avec 24-414 bouchons avec opercule. Les septa en vrac peuvent être utilisés comme pièces de rechange pour les flacons VOA Thermo Scientific avec septa non liés. S’adapte au bouchon standard avec opercule 24-414. Le bouchon peut également être acheté séparément (297-2414) pour une utilisation avec ce septum. Traités pour répondre à des spécifications de performances EPA concernant l’analyse des composés organiques volatils.
  • Septum en silicone revêtu de PTFE naturel de 0,125 po ou 0,060 po d’épaisseur et 24 mm de diamètre
  • Pour une utilisation avec les flacons pour l’analyse des composés organiques volatils (VOA, Volatile Organic Analysis) Thermo Scientific avec bouchon avec opercule 24-414
  • Disponibles dans une grande variété de quantités par boîte
Comprend : Septa en vrac
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Paramètres de certification VOA
Couleur Naturel
Description Septum en PTFE revêtu de silicone
Diamètre (impériale) 0.94 in
Matériau PTFE-silicone, Silicone
Nbre par carton 2000
Quantité 2 000/carton
Septa Silicone revêtu de PTFE
Épaisseur (impériale) 0.125 in
Niveau Traités
Certifications/Conformité Traités pour répondre à des spécifications de performances EPA concernant l’analyse des composés organiques volatils. Fabriqués selon un système de gestion de la qualité certifié ISO.
Forme Rond
Type de produit Septa
Taille du bouchon 24-414 mm
Diamètre (métrique) 24 mm
Type de bouchon Bouchon avec opercule
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.