Learn More
Thermo Scientific™ Septa en vrac I-Chem™ pour bouchons avec opercule 24-414
Description
Les septa en vrac Thermo Scientific™ sont des septa de rechange pour les flacons d’analyse des composés organiques volatils (VOA, Volatile Organic Analysis) et flacons à septa Thermo Scientific avec 24-414 bouchons avec opercule. Les septa en vrac peuvent être utilisés comme pièces de rechange pour les flacons VOA Thermo Scientific avec septa non liés. S’adapte au bouchon standard avec opercule 24-414. Le bouchon peut également être acheté séparément (297-2414) pour une utilisation avec ce septum. Traités pour répondre à des spécifications de performances EPA concernant l’analyse des composés organiques volatils.
- Septum en silicone revêtu de PTFE naturel de 0,125 po ou 0,060 po d’épaisseur et 24 mm de diamètre
- Pour une utilisation avec les flacons pour l’analyse des composés organiques volatils (VOA, Volatile Organic Analysis) Thermo Scientific avec bouchon avec opercule 24-414
- Disponibles dans une grande variété de quantités par boîte
Comprend : Septa en vrac
Spécification
Spécification
| Paramètres de certification | VOA |
| Couleur | Naturel |
| Description | Septum en PTFE revêtu de silicone |
| Diamètre (impériale) | 0,94 po |
| Matériau | PTFE-silicone, Silicone |
| Nbre par carton | 144 |
| Quantité | 144/carton |
| Septa | Silicone revêtu de PTFE |
| Épaisseur (impériale) | 0,060 po |
| Niveau | Traités |
| Afficher plus |