Learn More
Loratadine-d5, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Loratadine-d5 |
| CAS | 1020719-57-6 |
| Formule moléculaire | C22H18D5ClN2O2 |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | 4-(8-chloro-5,6-dihydro-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-ylidene-2,3,4,5,5-d5)-1-piperidinecarboxylic Acid Ethyl Ester, Claritin-d5, Sch-29851-d5 |
| Formule InChI | InChI=1S/C22H23ClN2O2/c1-2-27-22(26)25-12-9-15(10-13-25)20-19-8-7-18(23)14-17(19)6-5-16-4-3-11-24-21(16)20/h3-4,7-8,11,14H,2,5-6,9-10,12-13H2,1H3/i3D,4D,5D2,11D |
| SMILES | ClC1=CC(CC([2H])([2H])C2=C/3N=C([2H])C([2H])=C2[2H])=C(C=C1)C3=C4CCN(C(OCC)=O)CC\4 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 387.91 |