Learn More
Loratadine Impureté F, TRC
Code produit 30134579
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30134579 100 mg 100mg
30137732 25 mg 25mg
30012608 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30134579 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCL469580100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 25-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 125743-80-8
Formule moléculaire C22 H24 Cl F N2 O2
Poids moléculaire (g/mol) 402.89
Synonyme 1-Piperidinecarboxylic acid, 4-(8-chloro-11-fluoro-6,11-dihydro-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-yl)-, ethyl ester, 5H-Benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine, 1-piperidinecarboxylic acid deriv., Ethyl 4-(8-chloro-11-fluoro-6,11-dihydro-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-yl)-1-piperidinecarboxylate, Ethyl 4-[(11RS)-8-chloro-11-fluoro-6,11-dihydro-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-yl]piperidine-1-carboxylate
Nom IUPAC Éthyle 4-(8-chloro-11-fluoro-5,6-dihydrobenzo[1,2]cyclohepta[2,4-b]pyridine-11-yl)pipéridine-1-carboxylate
SMILES CCOC(=O)N1CCC(CC1)C2(F)c3ccc(Cl)cc3CCc4cccnc24
Spécification
Nom chimique ou matériau ethyl 4-[(11RS)-8-chloro-11-fluoro-6,11-dihydro-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-yl]piperidine-1-carboxylate
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C22H24ClFN2O2/c1-2-28-21(27)26-12-9-17(10-13-26)22(24)19-8-7-18(23)14-16(19)6-5-15-4-3-11-25-20(15)22/h3-4,7-8,11,14,17H,2,5-6,9-10,12-13H2,1H3
Poids de la formule 402.151
Pourcentage de pureté >95%