Learn More
Loratadine N-Oxyde, TRC
Code produit 30482976
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30482976 50 mg 50mg
30467341 25 mg 25mg
30476640 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30482976 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCL46959550MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 165739-62-8
Formule moléculaire C22 H23 Cl N2 O3
Poids moléculaire (g/mol) 398.88
Synonyme 1-Piperidinecarboxylic acid, 4-(8-chloro-5,6-dihydro-1-oxido-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-ylidene)-, ethyl ester, 1-Piperidinecarboxylic acid, 4-(8-chloro-5,6-dihydro-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-ylidene)-, ethyl ester, N-oxide, Sch 38554, Loratadine N-Oxide
Nom IUPAC Éthyle 4-(8-chloro-1-oxydo-5,6-dihydrobenzo[1,2]cyclohepta[2,4-b]pyridine-1-ium-11-ylidène)pipéridine-1-carboxylate
SMILES CCOC(=O)N1CCC(=C2c3ccc(Cl)cc3CCc4ccc[n+]([O-])c24)CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Loratadine N-Oxide
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C22H23ClN2O3/c1-2-28-22(26)24-12-9-15(10-13-24)20-19-8-7-18(23)14-17(19)6-5-16-4-3-11-25(27)21(16)20/h3-4,7-8,11,14H,2,5-6,9-10,12-13H2,1H3
Poids de la formule 398.1397