Learn More
Loratadine, TRC
Code produit 30011074
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30011074 50 mg 50mg
30011019 25 mg 25mg
17944035 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30011074 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCL46957550MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 79794-75-5
Formule moléculaire C22 H23 Cl N2 O2
Poids moléculaire (g/mol) 382.88
Synonyme 1-Piperidinecarboxylic acid, 4-(8-chloro-5,6-dihydro-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-ylidene)-, ethyl ester, 11H-Benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine, 1-piperidinecarboxylic acid deriv., Alavert, Anhissen, Bonalerg, Civeran, Claratyne, Claritin, Claritine, Clarityn, Clarityne, Clarotadin, Cronopen, Erolin, Ethyl 4-(8-chloro-5,6-dihydro-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-ylidene)piperidine-1-carboxylate, Flonidan, Fristamin, Histaloran, Klarifer, Klaritin, Lertamine, Lisino, Lomilan, Loracert, Loradex, Loranox, Lorastine, Loratadine, Loratidine, Loratyne, Lorfast, Lowadina, Optimin, Polaratyne, Pylor, Restamine, Sch 29851, Sensibit, Sohotin, Symphoral, Tadine, Velodan, Zeos
Nom IUPAC Éthyle 4-(8-chloro-5,6-dihydrobenzo[1,2]cyclohepta[2,4-b]pyridine-11-ylidène)pipéridine-1-carboxylate
SMILES CCOC(=O)N1CCC(=C2c3ccc(Cl)cc3CCc4cccnc24)CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Loratadine
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C22H23ClN2O2/c1-2-27-22(26)25-12-9-15(10-13-25)20-19-8-7-18(23)14-17(19)6-5-16-4-3-11-24-21(16)20/h3-4,7-8,11,14H,2,5-6,9-10,12-13H2,1H3
Poids de la formule 382.1448
Pourcentage de pureté >95%