Learn More
Loratidine, Tocris Bioscience™
GREENER_CHOICE
Code produit 18035872
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18035872 10 mg 10mg
18064292 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18035872 Fournisseur Tocris Bioscience Code fournisseur 1944/10
 Article restreint
Expédition estimée: 12-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Peripheral H1 antagonist; antiallergic agent
Peripheral histamine H1 receptor antagonist (Ki = 35 nM); devoid of central effects. Orally active antiallergic agent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 79794-75-5
Formule moléculaire C22H23ClN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 382.888
Clé InChI JCCNYMKQOSZNPW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme loratadine, claritin, loratidine, alavert, clarityn, lisino, clarityne, loracert, loradex, bonalerg
CID PubChem 3957
Nom IUPAC ethyl 4-(8-chloro-5,6-dihydrobenzo[1,2]cyclohepta[2,4-b]pyridin-11-ylidene)piperidine-1-carboxylate
SMILES CCOC(=O)N1CCC(=C2C3=C(CCC4=C2N=CC=C4)C=C(C=C3)Cl)CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Loratidine
Quantité 10 mg
Poids de la formule 382.88
Pourcentage de pureté >99%