Learn More
Chlorhydrate de Lorcasérine (>50 % EE), TRC
Code produit 30136009
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30136009 25 mg 25mg
30136874 50 mg 50mg
30009026 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30136009 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCL46989025MG
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 846589-98-8
Formule moléculaire C11 H14 Cl N . Cl H
Poids moléculaire (g/mol) 232.15
Synonyme 1H-3-Benzazepine, 8-chloro-2,3,4,5-tetrahydro-1-methyl-, hydrochloride (1:1), (1R)-, 1H-3-Benzazepine, 8-chloro-2,3,4,5-tetrahydro-1-methyl-, hydrochloride, (1R)- (9CI), (R)-8-Chloro-1-methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-3-benzazepine hydrochloride, (R)-8-Chloro-1-methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-benzo[d]azepine hydrochloride, APD 356, Lorcaserin hydrochloride
Nom IUPAC (5R)-7-chloro-5-méthyl-2,3,4,5-tétrahydro-1H-3-benzazépine ; Chlorhydrate
SMILES Cl.C[C@H]1CNCCc2ccc(Cl)cc12
Spécification
Nom chimique ou matériau Lorcaserin Hydrochloride
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C11H14ClN.ClH/c1-8-7-13-5-4-9-2-3-10(12)6-11(8)9;/h2-3,6,8,13H,4-5,7H2,1H3;1H/t8-;/m0./s1
Poids de la formule 231.0582
Pourcentage de pureté >95%