Learn More
Lorcaserin Hydrochloride-d4, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Lorcaserin Hydrochloride-d4 |
| Formule moléculaire | C11H11D4Cl2N |
| Quantité | 2.5 mg |
| Synonyme | (1R)-8-Chloro-2,3,4,5-tetrahydro-1-methyl-1H-3-benzazepine-d4 Hydrochloride, (R)-8-Chloro-1-methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-3-benzazepine-d4 Hydrochloride, (R)-8-Chloro-1-methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-benzo[d]azepine-d4 Hydrochloride, APD 356-d4 |
| Formule InChI | InChI=1S/C11H14ClN.ClH/c1-8-7-13-5-4-9-2-3-10(12)6-11(8)9;/h2-3,6,8,13H,4-5,7H2,1H3;1H/t8-;/m0./s1/i5D2,7D2; |
| SMILES | ClC1=CC2=C(CC([2H])([2H])NC([2H])([2H])[C@@H]2C)C=C1.Cl |
| Poids moléculaire (g/mol) | 236.17 |