Learn More
Lorcaserin, TRC
Code produit 17943925
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 mg
5 mg
Conditionnement:
2.50mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17943925 5 mg 5mg
17943995 2.5 mg 2.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17943925 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCL2158555MG
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 616202-92-7
Formule moléculaire C11H14ClN
Poids moléculaire (g/mol) 195.69
Synonyme 1H-3-Benzazepine, 8-chloro-2,3,4,5-tetrahydro-1-methyl-, (1R)-, (1R)-8-Chloro-2,3,4,5-tetrahydro-1-methyl-1H-3-benzazepine, (R)-8-Chloro-1-methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-3-benzazepine, Belviq, Lorcaserin
Nom IUPAC (5R)-7-chloro-5-méthyl-2,3,4,5-tétrahydro-1H-3-benzazépine
SMILES C[C@H]1CNCCc2ccc(Cl)cc12
Spécification
Nom chimique ou matériau Lorcaserin
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 5 mg
Formule InChI InChI=1S/C11H14ClN/c1-8-7-13-5-4-9-2-3-10(12)6-11(8)9/h2-3,6,8,13H,4-5,7H2,1H3/t8-/m0/s1
Poids de la formule 195.0815
Pourcentage de pureté >95%