Learn More
Lorcaserin, TRC
Spécification
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Lorcaserin |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Quantité | 2.5 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C11H14ClN/c1-8-7-13-5-4-9-2-3-10(12)6-11(8)9/h2-3,6,8,13H,4-5,7H2,1H3/t8-/m0/s1 |
| Poids de la formule | 195.0815 |
| Pourcentage de pureté | >95% |