Learn More
Lorediplon, MedChemExpress
Description
Lorediplon is a novel non-benzodiazepine drug acting as a GABAA receptor modulator, differentially active at the alpha1-subunit, associated with promoting sleep.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Lorediplon |
| CAS | 917393-39-6 |
| Couleur | Jaune |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C20H15FN4O2S |
| Quantité | 50 mg |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 100 mg/mL (253.54 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CC(N(C1=CC(C2=CC=NC3=C(C(C4=CC=CS4)=O)C=NN23)=CC=C1F)C)=O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 394.42 |
| Poids de la formule | 394.42 |
| Afficher plus |