Learn More
Lorglumide sodium salt, MedChemExpress
Description
Lorglumide sodium salt (CR-1409 sodium salt) is a potent cholecystokinin (CCK) receptor antagonist.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Lorglumide sodium salt |
| CAS | 1021868-76-7 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C22H31Cl2N2NaO4 |
| Quantité | 5 mg |
| Synonyme | CR-1409 sodium salt |
| Informations sur la solubilité | H2O : ≥ 100 mg/mL (207.73 mM) ∣DMSO : 100 mg/mL (207.73 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | ClC1=C(C=CC(C(NC(CCC(O[Na])=O)C(N(CCCCC)CCCCC)=O)=O)=C1)Cl |
| Poids moléculaire (g/mol) | 481.39 |
| Afficher plus |