Learn More
Lornoxicam, MedChemExpress
Code produit 16498256
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
200 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16498256 100 mg
16462116 500 mg
16411416 200 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16498256 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB0367
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
MedChemExpress Lornoxicam (Chlortenoxicam), a COX-1 and COX-2 inhibitor, is a new nonsteroidal anti-inflammatory drug (NSAID).
Lornoxicam (Chlortenoxicam), a COX-1 and COX-2 inhibitor, is a new nonsteroidal anti-inflammatory drug (NSAID).
Spécification
Nom chimique ou matériau Lornoxicam
CAS 70374-39-9
Couleur Jaune
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C13H10ClN3O4S2
Quantité 100 mg
Synonyme Chlortenoxicam Ro 13-9297
Informations sur la solubilité DMSO : 3.8 mg/mL (10.22 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(C1=C(O)C2=C(C=C(Cl)S2)S(N1C)(=O)=O)NC3=NC=CC=C3
Poids moléculaire (g/mol) 371.82
Poids de la formule 371.82
Pourcentage de pureté 99.84%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation