Learn More
Lornoxicam, TRC
Code produit 18000620
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
250 mg
Conditionnement:
10mg
250mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18000620 50 mg 50mg
18093410 10 mg 10mg
18032620 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 18000620 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCL47000050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 70374-39-9
Formule moléculaire C13 H10 Cl N3 O4 S2
Poids moléculaire (g/mol) 371.82
Synonyme 6-Chloro-4-hydroxy-2-methyl-N-2-pyridinyl-2H-thieno[2,3-e]-1,2-thiazine-3-carboxamide 1,1-dioxide, Chlortenoxicam, Fulactive, Lofecam, Lorcam, Lornoxicam, Ro 13-9297, TS 110, Telos, Xefo, Xefocam
Nom IUPAC 6-chloro-4-hydroxy-2-méthyl-1,1-dioxo-N-pyridine-2-ylthiéne[2,3-e]thiazine-3-carboxamide
SMILES CN1C(=C(O)c2sc(Cl)cc2S1(=O)=O)C(=O)Nc3ccccn3
Spécification
Nom chimique ou matériau Lornoxicam
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C13H10ClN3O4S2/c1-17-10(13(19)16-9-4-2-3-5-15-9)11(18)12-7(23(17,20)21)6-8(14)22-12/h2-6,18H,1H3,(H,15,16,19)
Poids de la formule 370.9801
Pourcentage de pureté >95%