Learn More
Lornoxicam, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Lornoxicam |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Quantité | 10 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C13H10ClN3O4S2/c1-17-10(13(19)16-9-4-2-3-5-15-9)11(18)12-7(23(17,20)21)6-8(14)22-12/h2-6,18H,1H3,(H,15,16,19) |
| Poids de la formule | 370.9801 |
| Pourcentage de pureté | >95% |