Learn More
Losartan-d4, TRC
Code produit 30472881
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30472881 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30472881 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCL47050325MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Losartan-d4
CAS 1030937-27-9
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C22 2H4 H19 Cl N6 O
Quantité 25 mg
Synonyme Losartan D4
Formule InChI InChI=1S/C22H23ClN6O/c1-2-3-8-20-24-21(23)19(14-30)29(20)13-15-9-11-16(12-10-15)17-6-4-5-7-18(17)22-25-27-28-26-22/h4-7,9-12,30H,2-3,8,13-14H2,1H3,(H,25,26,27,28)/i9D,10D,11D,12D
SMILES [2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1Cn2c(CCCC)nc(Cl)c2CO)c3ccccc3c4nnn[nH]4
Nom IUPAC [2-butyl-5-chloro-3-[[2,3,5,6-tétradéutério-4-[2-(1H-tétrazol-5-yl)phényl]phényl]méthyl]imidazol-4-yl]méthanol
Poids moléculaire (g/mol) 426.94
Poids de la formule 426.1873
Pourcentage de pureté >95