Learn More
Loteprednol Etabonate, MedChemExpress
Code produit. 16443317
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16443317
Marque: Medchem Express HY17358
MedChemExpress Loteprednol etabonate (LE) is an orally active soft steroid belonging to a unique class of glucocorticoids. Loteprednol etabonate (LE) exhibits anti-inflammatory activity and has been used in optometry and ophthalmology.
Loteprednol etabonate (LE) is an orally active soft steroid belonging to a unique class of glucocorticoids. Loteprednol etabonate (LE) exhibits anti-inflammatory activity and has been used in optometry and ophthalmology.
Spécification
Nom chimique ou matériau Loteprednol Etabonate
CAS 82034-46-6
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C24H31ClO7
Quantité 50 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (214.16 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C=C[C@@]2(C)C(CC[C@]3([H])[C@]2([H])[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4(OC(OCC)=O)C(OCCl)=O)=C1
Poids moléculaire (g/mol) 466.95
Poids de la formule 466.95
Pourcentage de pureté 99.9%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.