Learn More
Loureirin A, MedChemExpress
Code produit 16481648
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16481648 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16481648 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYN1505
MedChemExpress Loureirin A is a flavonoid extracted from Dragon's Blood, can inhibit Akt phosphorylation, and has antiplatelet activity.
Loureirin A is a flavonoid extracted from Dragon's Blood, can inhibit Akt phosphorylation, and has antiplatelet activity.
Spécification
Nom chimique ou matériau Loureirin A
CAS 119425-89-7
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C17H18O4
Quantité 5 mg
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 86.6 mg/mL (302.46 mM)
SMILES O=C(C1=CC=C(O)C=C1)CCC2=CC=C(OC)C=C2OC
Poids moléculaire (g/mol) 286.32
Poids de la formule 286.32
Pourcentage de pureté 98.93%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation